Learn More
Invitrogen™ Human STOX2 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP1177
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15245179
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
STOX2 Synthetic Peptide, PEP-1177, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 19 amino acids near the carboxy terminus of human STOX2.PEP-1177 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-21063.
Especificaciones
Especificaciones
56977
purified
Human STOX2
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q9P2F5
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
STOX2
0.02% sodium azide
50 μg
PBS