Learn More
BRAND™ Storage Box For Cryogenic Tubes
Holds 81 tubes
80.75€ - 140.00€
Especificaciones
Material | Policarbonato |
---|---|
Tipo | Caja de almacenamiento criogénica |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15613947
|
BRAND™
114862 |
Tubos criogénicos de 1,2 mL y 2 mL |
80.75€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15501281
|
BRAND™
114864 |
Tubos criogénicos de 3 mL, 4 mL y 5 mL |
140.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Especificaciones
Policarbonato | |
Caja de almacenamiento criogénica |