Learn More
BRAND™ Storage Box For Cryogenic Tubes
Holds 81 tubes
Marca:  BRAND™ 114864
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15501281
  • 140.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Policarbonato (PC)
  • Para tubos criogénicos
  • Intervalo de funcionamiento (en la fase gaseosa del nitrógeno líquido) de – 196 °C y + 121 °C
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar)
  • DIN EN 285
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Policarbonato
    Tubos criogénicos de 3 mL, 4 mL y 5 mL
    5
    Caja de almacenamiento criogénica
    81 (Tubos criogénicos de 3 mL, 4 mL y 5 mL)