Learn More
DWK Life Sciences Tapones para viales y frascos de suero
Proporcionan tapas herméticas
Marca: DWK Life Sciences 224100-180
305.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg
Descripción
- Cinco estilos, en caucho natural rojo† o butilo gris
- Los tapones de tipo de brida están fijados con juntas de rosca
- Los tapones ranurados y de tres dientes se utilizan en aplicaciones de liofilización
Especificaciones
Rojo | |
2 cm | |
20 mm | |
Se ajusta a la boca de viales y frascos de suero con D.I. de 1,3 cm y D.E. de 2 cm | |
Sí |
Tapón a presión | |
13 mm | |
Caucho | |
45 durómetros |