Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tapones de placa octogonal, plástico
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 01401034
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Conforme a DIN 12252
- Formulario A y E
- Sólido o semihueco
- Material: Plástico
Especificaciones
NS 34/35 | |
Blanco, rojo, Red | |
Polietileno |