Learn More
Kartell™ Tapón, cónico, caucho rojo, diámetros superior e inferior 26 × 19 mm, altura de 28 mm
Los tapones cónicos de caucho rojo Kartell™ son idóneos para altas temperaturas y se utilizan en combinación con un matraz, un frasco o un tubo.
Marca:  Kartell™ 0113800
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 10429782
  • 34.40€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los tapones cónicos de caucho rojo Kartell™ son idóneos para altas temperaturas y se utilizan en combinación con un matraz, un frasco o un tubo.
  • Uso genérico
  • Caucho rojo
  • Forma cónica
  • Tamaño: diámetro inferior (base) × altura
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
28 mm
19mm
26mm
Caucho
Investigación de laboratorio general
19 x 28 mm
Tapón cónico
25/paq.
Cónicos