Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Macho para llave, con ranura, esmerilado
Para el uso con llaves de una vía DURAN™ esmeriladas.
Marca: DWK Life Sciences 286038407
Detalles adicionales : Peso : 12.50000kg
Descripción
Los tapones de grifo DURAN™ con ranura son tapones de grifo sólidos que se fijan mediante una junta tórica.
- Con ranura, pulida
- La ranura sirve para sujetar la junta tórica, que fija el tapón y evita que se caiga del grifo.
- Tapones de grifo de vidrio sólido
- Conicidad 1:10
Especificaciones
1,5 mm | |
Sí | |
50/Paq. |
Boro 3.3 | |
NS 10.0 |