Learn More
Lenz Laborglasintrumente Stopcocks, Straight Bore, with Solid Glass Plug
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 02101402
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10018000
  • 198.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Conforme a DIN 12541-1
  • Con tapón de vidrio macizo y dispositivo de retención de rosca
  • Un calibre recto
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
  • Tasa de fuga conforme a DIN 12540-1
Especificaciones
Especificaciones
2,5 mm
Vidrio de borosilicato 3.3