Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Macho para llave, hueco, con rosca y mango de vidrio, completo con seguro de llave de 3 piezas
Para el uso en casos de mayores exigencias con respecto a la hermeticidad.
Marca:  DWK Life Sciences 286047206
Detalles adicionales : Peso : 6.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15824538
  • 1670.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tapones de grifo huecos DURAN™ son adecuados para trabajar con cambios de temperatura y requisitos de estanquidad más altos.
  • Tapón de grifo hueco con mango de vidrio roscado y dispositivo de seguridad de grifo de 3 piezas
Especificaciones
Especificaciones
10 mm
25/Paq.
Borosilicato 3.3, Polipropileno
NS 29.2
Cuando se trabaja con cambios de temperatura y requisitos de estanquidad más altos