Learn More
Invitrogen™ STK24 (MST3) Recombinant Human Protein
STK24 (MST3) is a serine/threonine kinase.
Marca:  Invitrogen™ PR6359A
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498473
  • 1348.00€ / 100 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-10-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
STK24 (MST3) is a member of the GCK subfamily of STE20-like proteins.
Especificaciones
Especificaciones
NP_003567
Frozen
78.8kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
Kinase Assay
STE20 Kinase Family
Yes
Protein Biology|Enzyme & Protein Activity Assays|Kinase Activity|Protein Assays and Analysis
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
STK24 (MST3)
Baculovirus
Human
GST Tag