Learn More
Invitrogen™ STK17A (DRAK1) Recombinant Human Protein
STK17A (DRAK1) is a serine/threonine kinase.
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_004751
Para utilizar con (aplicación) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Formulación 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Peso molecular 74kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15498503
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PR7034B
100μg
1826.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
10717953
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV4061
1mg
7890.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
STK17A (DRAK1) is localized in the nucleus and is involved in apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
NP_004751
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
DAPK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
74kDa
RUO - research use only
STK17A (DRAK1)
Human
GST Tag
Frozen