Learn More
Invitrogen™ STK17A (DRAK1) Recombinant Human Protein
STK17A (DRAK1) is a serine/threonine kinase.
Marca:  Invitrogen™ PR7034B
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498503
  • 1396.00€ / 100 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
STK17A (DRAK1) is localized in the nucleus and is involved in apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
NP_004751
Frozen
74kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
Kinase Assay
DAPK Kinase Family
Yes
Protein Biology|Enzyme & Protein Activity Assays|Kinase Activity|Protein Assays and Analysis
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
STK17A (DRAK1)
Baculovirus
Human
GST Tag