missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ STIP1 Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH02987.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID de gen (Entrez) | 10963 |
Peso molecular | 85.25 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16105942
|
Abnova™
H00010963-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16115942
|
Abnova™
H00010963-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
AAH02987.1 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
85.25 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
STIP1 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10963 | |
STIP1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MEQVNELKEKGNKALSVGNIDDALQCYSEAIKLDPHNHVLYSNRSAAYAKKGDYQKAYEDGCKTVDLKPDWGKGYSRKAAALEFLNRFEEAKRTYEEGLKHEANNPQLKEGLQNMEARLAERKFMNPFNMPNLYQKLESDPRTRTLLSDPTYRELIEQLRNKPSDLGTKLQDPRIMTTLSVLLGVDLGSMDEEEEIATPPPPPPPKKETKPEPMEEDLPENKKQALKEKELGNDAYKKKDFDTALKHYDKAKELDPTNMTYITNQAAVYFEKGDYNKCRELCEKAIEVGRENREDYRQIAKAYARIGNSYFKEEKYKDAIHFYNKSLAEHRTPDVLKKCQQAEKILKEQERLAYINPDLALEEKNKGNECFQKGDYPQAMKHYTEAIKRNPKDAKLYSNRAACYTKLLEFQLALKDCEECIQLEPTFIKGYTRKAAALEAMKDYTKAMDVYQKALDLDSSCKEAADGYQRCMMAQYNRHDSPEDVKRRAMADPEVQQIMSDPAMRLILEQMQKDPQALSEHLKNPVIAQKIQKLMDVGLIAIR | |
HOP/IEF-SSP-3521/P60/STI1/STI1L | |
STIP1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |