Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Sterling™ Nitrile-Xtra™ Guantes ambidiestros, grises
Los guantes Kimtech™ Sterling™ Nitrile Xtra™ protegen contra la contaminación por salpicaduras químicas y microorganismos, lo que ofrece una protección perfecta cuando y donde se necesite.
36.05€
Especificaciones
Color Gris
Clasificación Categoría PPE III
Estilo de dedo Puntas de los dedos texturizadas
Hand Ambidiestro
Inspeccionado para uso médico
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
11768522
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark™
98341
XS
36.05€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11778522
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark™
98342
Pequeño Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11708532
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark™
98345
XL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11788522
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark™
98343
Medio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11798522
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark™
98344
Grande Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Los guantes Kimtech™ Sterling™ Nitrile Xtra™ protegen contra la contaminación por salpicaduras químicas y microorganismos, lo que ofrece una protección perfecta cuando y donde se necesite. Los guantes sin talco extralargos son ideales para su uso en instalaciones de investigación y producción para las aplicaciones en la ciencia forense, las ciencias biológicas y la fabricación de medicamentos no estéril.Los guantes ofrecen una larga longitud de muñeca y están fabricados con un enfoque nuevo e innovador del uso de polímero de nitrilo sintético, que da como resultado guantes disipadores de la electricidad estática en uso, con un grosor en la punta de tan solo 0,09 mm, pero con una excelente resistencia al estiramiento, adecuada para el uso en procesos rigurosos. Estas propiedades físicas patentadas ofrecen toda la comodidad y la facilidad de látex, pero con una mejora de la protección frente a riesgos químicos y mecánicos del nitrilo, junto con una menor probabilidad de reacciones alérgicas asociadas a los guantes de TIPO 1.La precisión del proceso de fabricación reduce el riesgo de contaminación y garantiza que los guantes de nitrilo ofrecen altos niveles de cumplimiento normativo. Los puños con reborde y las puntas de los dedos con textura permiten una excelente manipulación de materiales tanto húmedos como secos, y los guantes ambidiestros se han probado minuciosamente bajo condiciones estrictas.Además, la fabricación con nitrilo fino y un envasado eficaz significa que nuestros guantes extralargos y resistentes a productos químicos pueden reducir los residuos hasta en un 33 %. También se suministran en cajas que contienen hasta un 50 % más que unos guantes en caja convencionales.Tamaños disponibles/Códigos:XS - 98341S - 98342M - 98343L - 98344XL - 98345
  • Garantía de cumplimiento:- EPI de Categoría III de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE), - Protección contra salpicaduras químicas EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K),- Resistencia a la degradación por productos químicos EN 374-4:2003,- Protección contra microorganismos y VIRUS EN ISO 374-5:2016
  • Fabricados con la tecnología patentada Sterling™, que combina comodidad y seguridad. La fabricación eficiente y respetuosa con el medio ambiente minimiza los residuos sin comprometer la seguridad.
  • La fabricación de nitrilo da como resultado productos que son más resistentes y eficientes que los guantes de látex. Ofrecen una protección certificada contra una amplia gama de contaminantes y, además, se ha aprobado su uso en contacto con alimentos.
  • Se ha comprobado que los guantes extralargos son antiestáticos para proteger al portador y al equipo, y son ambidiestros y de color gris.
  • Las puntas de los dedos con textura mejoran el agarre y la sensibilidad táctil para que los procesos sean más seguros y eficientes.
  • Los puños con reborde añaden resistencia a los guantes, lo que reduce el riesgo de rotura y aumenta su durabilidad, al mismo tiempo que reduce la posibilidad de que se enrollen para que sea más fácil ponérselos y quitárselos.
  • No contienen látex de caucho natural, silicona ni talco, lo que reduce el riesgo de irritación de la piel del portador.
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños, de la XS a la XL.
Especificaciones
Especificaciones
Gris
Puntas de los dedos texturizadas
Nitrilo
Ideal para el uso en las ciencias de la vida, laboratorios universitarios, ciencia forense y fabricación de fármacos no estériles
Puño con reborde
0,10mm hasta mitad del dedo, 0,08mm en la palma y 0,07mm en el puño
Guantes
Categoría PPE III
Ambidiestro
Perforaciones y abrasión, productos químicos, y virus
Sin talco
300 mm
De 38 a 42 MPa
Producto CE 0120 de categoría PPE III clasificado por la directiva del Consejo europeo 89/686/CEE, probado conforme a las normas EN420: 2003, Protección: EN 374-1, EN 374-2, EN 455-1,-2,-3,-4, ISO 16604 procedimiento B:2004, EN 1149-5:2003, AQL de 0,65 G1, ISO 9001 e ISO 13485, CFR 21 apartado 820 de la FDA