Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Red Disposable PharmaScoop™
Use straight from the bag without the need for costly cleaning. Sampling Systems™ SteriWare™ Red Disposable PharmaScoop™ is ideal for both sampling and dispensing powders and granules.
116.00€ - 278.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cuchara Desechable |
---|---|
Material | Poliestireno |
Incluye | Embolsadas individualmente |
Desechables | Sí |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12917945
|
Sampling Systems™
8045R-60S |
60 mL | Estéril |
137.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17488873
|
Sampling Systems™
8045R-2500S |
2,5 L | Estéril |
131.00€
paquete de 15 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15510904
|
Sampling Systems™
8045R-30S |
30 mL | Estéril |
116.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17418883
|
Sampling Systems™
8045R-500S |
500 mL | Estéril |
278.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17478873
|
Sampling Systems™
8045R-1000S |
1000 mL | Estéril |
182.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15819441
|
Sampling Systems™
8045R-125S |
125 mL | Estéril |
199.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17498873
|
Sampling Systems™
8045R-250S |
250 mL | Estéril |
199.00€
paquete de 85 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged in ultra-strong packing with easy to open design
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- Large variety of different sizes available
- Good Manufacturing Practice (GMP) to keep your hands out of the product as much as possible
- Positioned the ergonomic handle high up on the scoop
- No Cross Contamination
- No Cleaning required
Especificaciones
Cuchara Desechable | |
Embolsadas individualmente | |
Estéril |
Poliestireno | |
Sí | |
Rojo |