Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ PP White Disposable PharmaScoop™
Use straight from the bag without the need for costly cleaning. Sampling Systems™ SteriWare™ PP White Disposable PharmaScoop™ is ideal for both sampling and dispensing powders and granules.
112.00€ - 258.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cuchara Desechable |
---|---|
Material | Polipropileno |
Incluye | Embolsadas individualmente |
Desechables | Sí |
Color | Blanca |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17427833
|
Sampling Systems™
8045P-1000 |
1000 mL | No estéril |
112.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17448873
|
Sampling Systems™
8045P-500 |
500 mL | No estéril |
173.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17458873
|
Sampling Systems™
8045P-500S |
500 mL | Estéril |
258.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15899431
|
Sampling Systems™
8045P-60 |
60 mL | No estéril |
143.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged in ultra-strong packing with easy to open design
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- Large variety of different sizes available
- Good Manufacturing Practice (GMP) to keep your hands out of the product as much as possible
- Positioned the ergonomic handle high up on the scoop
- No Cross Contamination
- No Cleaning required
Especificaciones
Cuchara Desechable | |
Embolsadas individualmente | |
Blanca |
Polipropileno | |
Sí |