Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ de PP Blanco Desechable SteriWare™
Usar directamente de la bolsa sin necesidad de una limpieza costosa. La PharmaScoop™ de PP Blanco Desechable Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para el muestreo y la dispensación de polvos y gránulos.
Marca: Sampling Systems™ 8045P-1000
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Envasadas individualmente en un embalaje ultra-resistente con diseño fácil de abrir
- Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Gran variedad de diferentes tamaños disponibles
- Buenas prácticas de fabricación (GMP) para mantener sus manos fuera del producto tanto como sea posible
- Se ha colocado el mango ergonómico en lo alto de la pala
- Sin contaminación cruzada
- No requiere limpieza