Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Micro-Spatulas
Allows samples to be taken from very small containers such as vials with its narrow sampling blade. Sampling Systems™ SteriWare™ Micro-Spatulas are ideal for handling small quantities of powders and granules.
99.35€ - 141.00€
Código de producto | Marca | Color | Capacidad (métrico) | Material | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Capacidad (métrico) | Material | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12927935
|
Sampling Systems™
8015H-170 |
Blanca | 2 mL | Polietileno de alta densidad (HPDE) | No estéril |
124.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15613964
|
Sampling Systems™
8015N-170S |
Blanco | 0,5 mL | Poliestireno | Estéril |
139.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15691739
|
Sampling Systems™
8015NR-170S |
Rojo | 0,5 mL | Poliestireno | Estéril |
141.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15889391
|
Sampling Systems™
8015N-170 |
Blanco | 0,5 mL | Poliestireno | No estéril |
124.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15899391
|
Sampling Systems™
8015V-170 |
Blanco | 0,3 mL | Poliestireno | No estéril |
99.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15809401
|
Sampling Systems™
8015V-170S |
Blanco | 0,3 mL | Poliestireno | Estéril |
106.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming materials
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- Different blade widths available. Ideal for small vials or sample containers
- Also available in HDPE for extra chemical resistance
Especificaciones
Sí | |
170 mm |