Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Duo
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Duo is ideal for taking cross sectional or point samples of liquids.
184.00€ - 202.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tomamuestras de líquidos |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Incluye | Válvula en ambos extremos |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15601592
|
Sampling Systems™
8921H-1100S |
225 mL | 1100 mm | Estéril |
202.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15611592
|
Sampling Systems™
8921H-450S |
80 mL | 450 mm | Estéril |
193.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15809581
|
Sampling Systems™
8921H-450 |
80 mL | 450 mm | No estéril |
184.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15899571
|
Sampling Systems™
8921H-1100 |
225 mL | 1100 mm | No estéril |
190.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Assembled and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
- BSE/TSE free
- Suitable for taking cross sectional and point samples
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- Available in 2 different lengths
- Push the sampler into the product, ensuring the top and bottom are in the open position
- Push the sampler against the base of the container to close the valve
- Remove the sampler and pour out the liquid into a suitable container
- No cross contamination
- No cleaning required
Especificaciones
Tomamuestras de líquidos | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Válvula en ambos extremos |