Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE Disposable PharmaScoop™
Use straight from the bag without the need for costly cleaning. Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE Disposable PharmaScoop™ is ideal for both sampling and dispensing powders and granules.
108.00€ - 177.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cuchara Desechable |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Incluye | Embolsadas individualmente |
Desechables | Sí |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17418873
|
Sampling Systems™
8045H-1000 |
1000 mL |
139.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17438873
|
Sampling Systems™
8045H-500 |
500 mL |
177.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12987935
|
Sampling Systems™
8045H-30 |
30 mL |
108.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15869431
|
Sampling Systems™
8045H-125 |
125 mL |
161.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged in ultra-strong packing with easy to open design
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- Large variety of different sizes available
- Good Manufacturing Practice (GMP) to keep your hands out of the product as much as possible
- Positioned the ergonomic handle high up on the scoop
- No Cross Contamination
- No Cleaning required
Especificaciones
Cuchara Desechable | |
Embolsadas individualmente | |
No estéril |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Sí | |
Blanca |