Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Mixing Bowl
Ideal for pre-mixing potent drugs and highly coloured substances. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Mixing Bowl can be used in laboratories and production, as well as small scale work.
Marca: Sampling Systems™ 8017H-30S
Detalles adicionales : Peso : 20.39040kg
Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Sin contaminación cruzada
- Puede usarse directamente desde la bolsa
- Sin necesidad de limpieza
- Elimina la necesidad de validación de limpieza
Especificaciones
Bol de laboratorio | |
3 L | |
Estéril | |
230 mm |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Sí | |
Natural |