Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Mixing Bowl
Ideal for pre-mixing potent drugs and highly coloured substances. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Mixing Bowl can be used in laboratories and production, as well as small scale work.
46.55€ - 191.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Bol de laboratorio |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Desechables | Sí |
Color | Natural |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Anchura de la cubeta (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Anchura de la cubeta (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15849401
|
Sampling Systems™
8017H-30S |
3 L | Estéril | 230 mm |
109.00€
paquete de 15 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15819401
|
Sampling Systems™
8017H-05 |
500 mL | No estéril | 129 mm |
159.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15829401
|
Sampling Systems™
8017H-05S |
500 mL | Estéril | 129 mm |
191.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15839401
|
Sampling Systems™
8017H-30 |
3 L | No estéril | 230 mm |
46.55€
paquete de 15 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No Cross Contamination
- Can be used straight from the bag
- No Cleaning requierd
- Removes the need for Cleaning Validation
Especificaciones
Bol de laboratorio | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Sí | |
Natural |