Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Mixing Bowl
Ideal for pre-mixing potent drugs and highly coloured substances. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Mixing Bowl can be used in laboratories and production, as well as small scale work.
Marca:  Sampling Systems™ 8017H-30
Detalles adicionales : Peso : 20.39040kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15839401
  • 46.55€ / paquete de 15
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Sin contaminación cruzada
  • Puede usarse directamente desde la bolsa
  • Sin necesidad de limpieza 
  • Elimina la necesidad de validación de limpieza
Especificaciones
Especificaciones
Bol de laboratorio
3 L
No estéril
230 mm
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Natural