Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Jugs
Click to view available options
Cantidad:
16 por caja
20 por caja
Descripción
- Moldeadas y envasadas en una sala limpia de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricadas de FDA y HDPE de acuerdo con las normativas EC 1935/2004 y EU 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total del lote
- Disponibles preesterilizadas (SAL 10-6)
- Sin contaminación cruzada
- No requieren limpieza
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 129 mm |
Altura (métrico) | 152 mm |
Capacidad (métrico) | 2000 ml |
Incluye | Embolsadas individualmente |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Cantidad | 16 por caja |
Esterilidad | Estéril |
Preesterilizados | Sí |
Desechables | Sí |
Graduated | No |