Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Blue Disposable PharmaScoop™
Use straight from the bag without the need for costly cleaning. Sampling Systems™ SteriWare™ Blue Disposable PharmaScoop™ is ideal for both sampling and dispensing powders and granules.
123.00€ - 253.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cuchara Desechable |
---|---|
Material | Polipropileno |
Incluye | Embolsadas individualmente |
Desechables | Sí |
Color | Azul |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15458113
|
Sampling Systems™
8045B-60S |
60 mL | Estéril |
138.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15819431
|
Sampling Systems™
8045B-125 |
125 mL | No estéril |
148.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15829431
|
Sampling Systems™
8045B-125S |
125 mL | Estéril |
253.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15859431
|
Sampling Systems™
8045B-60 |
60 mL | No estéril |
123.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15849431
|
Sampling Systems™
8045B-250S |
250 mL | Sterile |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15839431
|
Sampling Systems™
8045B-250 |
250 mL | Non-sterile |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged in ultra-strong packing with easy to open design
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- Large variety of different sizes available
- Good Manufacturing Practice (GMP) to keep your hands out of the product as much as possible
- Positioned the ergonomic handle high up on the scoop
- No Cross Contamination
- No Cleaning required
Especificaciones
Cuchara Desechable | |
Embolsadas individualmente | |
Azul |
Polipropileno | |
Sí |