missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Millipore™ Steritest™ EZ Device for Ampoules/Collapsible Bag

Used for sterility testing of large volume parenterals and synthetic drugs without antimicrobial activity. Millipore™ Steritest™ EZ Device for Ampoules/Collapsible Bags include a single needle for easy access to ampoules and bags and a separate vent needle.

Marca:  Millipore™ TZHALA210

Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II


Código de producto. 13153753

  • 474.00€ / paquete de 10


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Blue canister base indicates mixed ester of cellulose membrane
  • This membrane provides an optimal filtration flow for standard products
  • Minimize false positives and reduce false negatives
Especificaciones

Especificaciones

Blue
Sterility testing of large Volume Parenterals and synthetic drugs without antimicrobial activity
45°C
Styrene Acrylonitrile
3.1bar
10Pack
120mL
EZ Device For Ampoules/Collapsible Bag
EZ Device For Ampoules/Collapsible Bag
0.45μm
3.1bar
Styrene Acrylonitrile
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • Steritest EZ for Ampoules 10/Pk

Palabra de advertencia
  • Peligro

Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1

Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.

Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

Documentos