Learn More
Buerkle™ Pala detectable SteriPlast™ mango largo, azul
La pala de muestreo puede utilizarse para tomar muestras de polvos, granulados y pastas. El mango largo permite también tomar muestras en un recipiente grande con poco contenido o acceder a través de aberturas estrechas.
46.75€ - 49.95€
Especificaciones
Tipo de producto | Pala |
---|---|
Material | Poliestireno |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Tipo de mango | Mango largo |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17270604
|
Buerkle™
5378-5016 |
50 mL |
46.75€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17210614
|
Buerkle™
5378-5020 |
100 mL |
49.95€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Con el borde inferior recto de la pala puede recogerse la sustancia directamente del fondo del recipiente
- PS detectable, azul
- Embaladas individualmente y esterilizadas
- Detectable con escáner de color, detector metálico o rayos X
- Utilizable según la Gestión de Cuerpos Extraños HACCP/IFS/BRC
- Están fabricadas especialmente para la industria de alimentos, piensos y farmacéutica
- Longitud del mango 300 mm
- Para un solo uso
- Fabricadas en sala blanca (sala blanca clase 7)
- Homologación de la FDA y para alimentos en la UE
Especificaciones
Pala | |
No esterilizable en autoclave | |
Sí | |
Azul | |
10 |
Poliestireno | |
Mango largo | |
Estéril | |
Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA | |
300 mm |