Learn More
Buerkle™ Pala detectable SteriPlast™ mango largo, azul
La pala de muestreo puede utilizarse para tomar muestras de polvos, granulados y pastas. El mango largo permite también tomar muestras en un recipiente grande con poco contenido o acceder a través de aberturas estrechas.
Marca: Buerkle™ 5378-5020
45.23 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.59000kg
Descripción
- Con el fondo recto de la pala, el medio se puede sacar directamente del fondo del recipiente
- Envasada individualmente y opcionalmente esterilizada
- Longitud de mango: 300 mm
- Para uso individual
- Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
Pala | |
No esterilizable en autoclave | |
3,3 oz | |
Sí | |
Azul | |
10 |
Poliestireno | |
Mango largo | |
100 mL | |
Estéril | |
Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA | |
300 mm |