Learn More
Buerkle™ Cucharas para muestras biológicas SteriPlast™
Fabricado a partir de materias primas renovables y puede reciclarse completamente. Las cucharas para muestras biológicas SteriPlast™ todavía tienen todas las propiedades adecuadas del polietileno convencional.
Marca: Buerkle™ 5379-1012
61.79 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.84600kg
Descripción
- Producto y envase de materias primas renovables
- "PE" verde, blanco
- Envasadas individualmente y esterilizadas por rayos gamma
- Producción y embalaje según la clase 7 de sala limpia
- Aprobación de la FDA y de productos alimenticios de la UE
- Dos ediciones disponibles: 2,5 ml (cucharadita) y 10 ml (cucharada)
Especificaciones
Cuchara para muestras | |
No esterilizable en autoclave | |
Reciclable | |
Blanca | |
170 mm |
Polietileno verde (hecho de materias primas renovables) | |
10 mL | |
Estéril | |
Muestreo de polvos, granulados y fluidos |