Learn More
Angelantoni Industrie™ Cabina de riesgo biológico de flujo laminar vertical SterilSafe 48
Cabina de riesgo biológico de flujo laminar vertical clase II con motores dobles. La cabina de riesgo biológico de flujo laminar vertical Angelantoni Industrie™ SterilSafe 48 dispone de ajuste automático del flujo de aire.
Marke: Angelantoni Industrie™ ST-003249000
Beschreibung
- Sistema de motores dobles con ajuste automático del flujo de aire dentro del espacio de trabajo según las condiciones de carga del filtro.
- Superficie de trabajo en V integrada.
- Ranuras de retorno de aire antibloqueo.
- Ventana frontal eléctrica y en ángulo.
- Vidrio del lado derecho con tres orificios para permitir la inserción de materiales en la cabina.
- Potente iluminación.
- Lámpara UV integrada
- Ángulo óptimo del panel frontal para una visión cómoda y clara.
Diseñada para ajustarse a todos los protocolos GMP, entre las características principales de la serie STERILSAFE ™ se incluye una lámpara UV germicida instalada en un soporte inclinable, un área de trabajo muy luminosa, estructura de soporte con revestimiento de epoxi, sistema de ventilación mediante dos ventiladores centrífugos con un grado de protección IP 55, filtrado de aire de recirculación y escape mediante filtros HEPA H14 de acuerdo con EN1822 (con una eficiencia del 99,995 % de MPPS).
Spezifikation
EN12469-2000, EN1822, EN 1822 | |
Cabina de riesgo biológico de flujo laminar vertical | |
Pantalla táctil | |
Manipulación de microorganismos potencialmente patógenos con riesgo bajo o leve | |
1784 mm | |
860 x 1398 x 1784 mm | |
1398 mm |
1186 mm | |
SterilSafe48 | |
HEPA | |
Lámpara UV | |
1200 mm | |
860 mm |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.