Learn More
Ratiolab™ Caja de pipetas de esterilización
Cajas de pipetas de aluminio con fácil manipulación optimizada para trabajos rutinarios de laboratorio.
41.20€ - 45.70€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Aluminio |
Tipo | Caja de pipetas de esterilización |
Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave y almacenamiento |
Para utilizar con (equipo) | Artículos de vidrio como pipetas y varillas |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15896886
|
Ratiolab™
3170200 |
160-200 mm |
45.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15975511
|
Ratiolab™
3170305 |
De 235 a 305 mm |
41.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15884398
|
Ratiolab™
3170385 |
De 315 a 385 mm |
44.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Esterilización en autoclave: la nueva construcción garantiza la entrada de vapor en el recipiente y optimiza el proceso
- Apertura y cierre: el rendimiento de deslizamiento suave de la sección superior en la sección base facilita el trabajo
- La base y la sección superior se llenan con una capa de silicona en la parte inferior como amortiguador para proteger del salpicado de objetos de vidrio
- Se suministran individualmente
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Caja de pipetas de esterilización | |
Artículos de vidrio como pipetas y varillas |
Aluminio | |
Esterilización en autoclave y almacenamiento | |
1 unidad |