Learn More
Thermo Scientific™ Tubos con tapón de rosca Sterilin™
Conserve las muestras con un volumen de 5 a 10 ml en estos tubos con tapones de rosca. Disponibles con polipropileno resistente a los productos químicos o poliestireno virgen con un tapón de rosca de polietileno.
Marca:  Thermo Scientific™ Z5PENL
Detalles adicionales : Peso : 4.44000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11319183
  • 346.00€ / paquete de 1000
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Features:
  • Available labeled for sample identification
  • Supplied nonsterile
Manufactured from either:
  • Virgin polystyrene with flat base
  • Chemically resistant polypropylene with a skirted base
Ordering Information:
Product not available in all geographic regions.
Especificación
Especificación
Tapón roscado de polietileno
5 ml
1000
Tubo con base de faldón, Tubo con base de faldón, Tubo con base de faldón
No estériles
Tubo con base con faldón
Polietileno (tapón), Polietileno (tapón)
5 ml
Sterilin™
Videos