Learn More
Thermo Scientific™ Tubos con tapón de rosca Sterilin™
Conserve las muestras con un volumen de 5 a 10 ml en estos tubos con tapones de rosca. Disponibles con polipropileno resistente a los productos químicos o poliestireno virgen con un tapón de rosca de polietileno.
Marca:  Thermo Scientific™ Z5PE
Detalles adicionales : Peso : 3.70800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309183
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Conserve las muestras con un volumen de 5 a 10 ml en los tubos con tapón de rosca Thermo Scientific™ Sterilin™. Disponibles con polipropileno resistente a los productos químicos o poliestireno virgen con un tapón de rosca de polietileno. No se suministran estériles. No disponibles en todas las áreas geográficas.
Características:
  • Disponibles etiquetados para la identificación de las muestras
  • No se suministran estériles
Fabricados con:
  • Poliestireno virgen con base plana
  • Polipropileno resistente a los productos químicos con una base con faldón
Información para pedidos:
El producto no está disponible en todas las áreas geográficas.
Especificaciones
Especificaciones
Tubo con base de faldón
5 ml
Etiqueta impresa
Sterilin™
1000/caja
0,169 fl oz
Tubo con base de faldón, etiqueta impresa
Polipropileno
1000
No estéril
Polietileno
Tapón de rosca