Learn More
Thermo Scientific™ Tubos con tapón de rosca Sterilin™
Conserve las muestras con un volumen de 5 a 10 ml en estos tubos con tapones de rosca. Disponibles con polipropileno resistente a los productos químicos o poliestireno virgen con un tapón de rosca de polietileno.
Marca:  Thermo Scientific™ Z10PS
Detalles adicionales : Peso : 3.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11798978
  • 282.00€ / paquete de 500
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Features:
  • Available labeled for sample identification
  • Supplied nonsterile
Manufactured from either:
  • Virgin polystyrene with flat base
  • Chemically resistant polypropylene with a skirted base
Ordering Information:
Product not available in all geographic regions.
Especificaciones
Especificaciones
Polyethylene Screw Cap
10mL
500
Screw Cap, Sample Tube, Printed Label
Non-sterile
Tube, printed label
Polyethylene (Cap), Polystyrene (Tube)
10mL
Sterilin™