Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de vidrio borosilicatado sin reborde de base redonda Sterilin™
Confíe en estos tubos de vidrio borosilicatado de base redonda para aplicaciones a altas temperaturas con productos químicos agresivos. Ideales para su uso con muestras sensibles a sustancias lixiviables en tubos de plástico.
156.00€ - 351.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubo sin reborde |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Vidrio de borosilicato Pyrex |
N.° por paquete | 250 |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11349243
|
Thermo Scientific™
99445-10 |
4 ml | 10 mm | 75 mm | 1000 |
156.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11309253
|
Thermo Scientific™
99445-16X |
19 ml | 16 mm | 125 mm | 1000 |
351.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11349253
|
Thermo Scientific™
99445-20 |
36 ml | 20 mm | 150 mm | 500 |
319.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Confíe en estos tubos de vidrio borosilicatado de base redonda para aplicaciones a altas temperaturas con productos químicos agresivos.Los tubos de vidrio borosilicatado sin reborde de base redonda Thermo Scientific™ Sterilin™ son ideales para su uso con muestras sensibles a sustancias lixiviables en tubos de plástico.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
- Fabricados con vidrio borosilicatado Pyrex
- Alta resistencia a la temperatura y las agresiones químicas
- Perfil de tubo sin reborde
- Se suministran sin tapones
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
Información para pedidos
- Disponibles solo en el Reino Unido
Especificaciones
Tubo sin reborde | |
Vidrio de borosilicato Pyrex | |
No estéril |
Esterilizable en autoclave | |
250 |