Learn More
Thermo Scientific™ Tarros de poliestireno Sterilin™ con tapón de rosca
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
120 ml
230 ml
350 ml
350 ml
Esterilidad:
No estéril
Sterile
N.º por caja:
100
200
Descripción
Store liquid, solid food and histology samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Jars with Screw Caps. These multi-use disposable jars have a wide neck that enables large specimens to be stored easily.
Los tarros se suministran sin etiquetar y están disponibles en formatos estériles (esterilizados mediante radiación gamma) y no estériles.
- Aptos para la transferencia directa de la muestra del paciente al tarro
- Tapón soldado de plástico para un rendimiento sin fugas
- Marcado CE
Especificaciones
Material del cierre | Urea |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Diámetro (métrico) | 69 mm |
Altura (imperial) | 2,8 in |
Altura (métrico) | 72 mm |
Tipo de producto | Tarro |
Capacidad (métrico) | 230 ml |
Diámetro (imperial) | 2,7 in |
Para utilizar con (aplicación) | Transferencia directa de la muestra del paciente al tarro |
Incluye | Tapón de rosca |