Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers, 60mL to 250mL
Almacene las muestras en recipientes de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin™ con capacidades de 60 ml a 250 ml. Disponibles con tapones de sello de flujo de metal o de plástico.
Marca:  Thermo Scientific™ 185AP
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309133
  • 185.00€ / paquete de 200
Fecha estimada de envío
14-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Features:
  • Aseptically manufactured
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • 125AM, 125BM and 125CM product certified 95kPa-compliant ensuring suitability for sample transport
Note:
For in vitro use only.
Ordering Information:
Product is not available in North America.
Especificación
Especificación
Sterile
Polietileno
51 mm
Ninguno
200
Poliestireno
100 ml
78 mm
Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254, anexo D. Con marcado CE conforme a la Directiva europea 98/79/CE.
Videos