Learn More
Thermo Scientific™ Frascos Bijou de poliestireno de 7 ml Sterilin™
Almacene muestras de pequeño volumen en los frascos Bijou de poliestireno de 7 ml Thermo Scientific™ Sterilin™.
Marca: Thermo Scientific™ 129AX/1
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Almacene muestras de pequeño volumen en los frascos Bijou de poliestireno de 7 ml Thermo Scientific™ Sterilin™. Son ideales para muestras de uso pediátrico y otras aplicaciones clínicas de pequeño volumen. Fabricados de forma aséptica.
Características:- Fabricados de forma aséptica
- Aptos para la centrifugación a 7200 x g
- Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
- Disponibles rellenados previamente con ácido bórico (0,09 g) para la conservación de muestras de orina
- Disponibles con un cubreobjetos de vidrio extraíble, lo que facilita el trabajo para el cultivo de microorganismos intracelulares (por ejemplo, Chlamydia trachomatis, Rickettsia, etc.)
Nota:
Estos recipientes solo son aptos para el uso in vitro.
Especificaciones
Recipiente | |
Cilindro | |
7mL | |
Polietileno | |
22,5mm | |
Ninguno |
Poliestireno | |
Estéril | |
Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254, anexo D. Con marcado CE conforme a la Directiva europea 98/79/CE. | |
Bijou + cubreobjetos | |
50,2mm | |
700/Cs. |