Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Componentes estériles Frascos
La línea de productos WHEATON™ CompletePAK™ es una gama de frascos con tapa engarzada, tapones de goma y sellos que están esterilizados.
Marca: DWK Life Sciences W986001-S
Detalles adicionales : Peso : 2.04120kg
Descripción
- Productos esterilizados, no estanterías, listos para su uso (RtU)
- Una amplia variedad de componentes estériles independientes y en kits: una solución para cualquier aplicación
- Certificado de fabricación completo de trazabilidad de análisis
- USP 788/EP 2.9.19 Particulate Matter in Injections, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test y USP 71/ EP 2.6.14 The Sterility Test, USP 660/EP 3.2.1 Glass Containers for Pharmaceutical Use, y USP 381/EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations
- Listos para su uso, justo a tiempo, vida útil mínima de 3 meses desde el momento del envío
- Versiones ámbar para el envasado de contenido sensible a la luz
Certifications
USP <788>, <85> y <71>; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)
Especificaciones
Transparente | |
Estéril | |
210 | |
USP 788, 85 y 71; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI) |
Vidrio de borosilicato (tipo 1) | |
5 ml | |
Wheaton™ CompletePAK |