Learn More
Terumo™ Aguja estéril
Marca: Terumo™ 1DN3013F
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Needle gauge 30g
- Luer fitting
- Color green
- Stainless steel
- Diameter 0.3mm
- Weight 500g
Especificaciones
Verde | |
0.3 mm | |
Ultra afilada |
30 g | |
Aguja | |
Sí |