Descripción
- Estas bolsas de muestras son ideales para el transporte y almacenamiento de sólidos, semisólidos y líquidos.
- Ideal para aplicaciones de licuadora
- Estéril
- Altamente resistente
- Cierre con alambre para un sellado super
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bolsa con filtro de PE de página completa |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el transporte y almacenamiento de sólidos, semisólidos y líquidos; filtrado; aplicaciones con licuadora. |
| Material | BOPA, PEBD |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen de llenado | 1600 mL |
| Cantidad | 100/paq |
| Dimensiones (L x An) | 7,5 x 12 in |
| Altura (métrico) | 305 mm |
| Mostrar más |