Learn More
MilliporeSigma™ Stericup™ Quick Release-HV Sterile Vacuum Filtration System
MilliporeSigma™ Stericup™ Quick Release-HV Sterile Vacuum Filtration System has a design and balanced profile that improves stability during filtration in tight laminar flow hoods.
103.00€ - 281.00€
Especificaciones
Color Clear with blue adapter
Descripción Hydrophilic
Diámetro (métrico) del área superior 12.5 cm
Material Polystyrene
Esterilidad Sterile
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15997996 Ver documentos MilliporeSigma™
S2HVU01RE
150 mL 103.00€
paquete de 12 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15908006 Ver documentos MilliporeSigma™
S2HVU02RE
250 mL 128.00€
paquete de 12 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15918006 Ver documentos MilliporeSigma™
S2HVU05RE
500 mL 195.00€
paquete de 12 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15928006 Ver documentos MilliporeSigma™
S2HVU11RE
1 L 281.00€
paquete de 12 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Minimize absorption and protein loss, which affect downstream performance and costs
  • Snug tight packaging, easy tear-open pouch, and convenient label designs make storing, opening and tracking your devices easy and efficient
  • Stable base and easy grip design of the Stericup™ device enable any user to comfortably perform all stages of the workflow in a laminar flow hood
  • Recessed bottom of Stericup receiver flasks allows flasks to be stacked easily in refrigerated spaces
Especificaciones
Especificaciones
Clear with blue adapter
12.5 cm
Sterile
Up to 45°C
Hold up to 2.4 mL
Hydrophilic
Polystyrene
Blue adapter
0.45μm Pore Size