Learn More
Bochem™ Abrazaderas de retorta estándar de acero cincado con corcho
31.55€ - 35.50€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo | Pinza de soporte |
Material | Acero chapado en zinc |
Longitud (métrico) | 180 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10035010
|
Bochem™
5482 |
120 mm |
35.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10278540
|
Bochem™
5481 |
150 mm |
31.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
1 unidad | |
Pinza de soporte | |
Acero chapado en zinc | |
180 mm |