Learn More
Cytiva Steel Spanner Wrenches
77.00€ - 94.00€
Especificaciones
Tipo Llave
Material Superficie de acero galvanizado
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
12465670
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
28-9647-78
Tuercas de bloqueo con un diámetro de 95 a 100 mm
94.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12637823
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
28-9647-76
Tuercas de 58 a 62 mm de diám.
77.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Llave
Superficie de acero galvanizado