Learn More
Alfa Aesar™ Steel shot, non-spherical, 0.25mm (0.0098 in.) dia.
Marca:  Alfa Aesar™ 044234.A7
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309758
  • 87.00€ / 5 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Steel shot
0.25mm (0.0098 in.) dia.
Non-Spherical
5kg
MFCD00678174