Learn More
Fisherbrand™ Anillos de soporte de acero
Facilita la conexión sobre soportes de anillo. Los anillos de soporte de acero con varilla R&L Enterprises se fabrican con acero suave chapado.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.08460kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12946836
  • 13.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tubos de 8 mm de diámetro
  • Tubos de 140 mm de longitud
  • Anillos en una variedad de diámetros
Especificaciones
Especificaciones
Acero
50 mm
Anillo de soporte