Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Steel Centrifuge Tables
Use these centrifuge tables for a wide variety of applications. Sigma™ Steel Centrifuge Tables are made of sheet steel with two doors and space for accessories.
Marca:  Sigma Laborzentrifugen™ 17927
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10811351
  • 1440.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
27-10-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • With 2 doors
  • Manufactured from varnished sheet steel
  • With space for accessories
  • Movable on lockable castors
Especificaciones
Especificaciones
Centrifuge table
Sigma 3-16, Sigma 3-18
Steel
490mm W x 684mm D x 515mm H
515mm
490mm