Learn More
Ácido esteárico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073574
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
57-11-4
C18H36O2
284.48
MFCD00002752
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
5281
CHEBI:28842
Ácido octadecanoico
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
57-11-4
C18H36O2
284.48
MFCD00002752
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
5281
CHEBI:28842
Ácido octadecanoico
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Punto de fusión 67°C
Color Blanco
Punto de ebullición 361°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.47g/mol
Forma física Sólido