Learn More
Alfa Aesar™ Ácido esteárico, +90 %
Marca:  Alfa Aesar™ A17673.0I
Detalles adicionales : CAS : 57-11-4 Peso : 5.00000kg
Cantidad 5000g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443258
  • 65.10€ / 5000 g
En stock, listo para ser enviado: 10
Descripción
Descripción
Aplicaciones
El ácido esteárico se utiliza como materia prima en la producción de detergentes, surfactantes, jabones y cosméticos como champús y espumas de afeitar. Sus sales se utilizan para ablandar cloruro de polivinilo y como componente de grasa. Se utiliza en la preparación de suavizantes en para el calibrado textil con aceite de ricino y en suplementos dietéticos. Actúa como endurecedor para velas con azúcar simple o jarabe de maíz. Se utiliza para el recubrimiento de polvo metálico como el aluminio y el hierro en fuegos artificiales. Se aplica como lubricante común durante el moldeo por inyección y el prensado de polvos cerámicos. Actúa como materia prima fundamental en la síntesis de alcohol estearílico por reducción.
Solubilidad
Soluble en etanol, dimetilsulfóxido, dimetilformamida, tetracloruro de carbono, tolueno, cloroformo, acetona y disulfuro de carbono. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes de reducción.
Especificaciones
57-11-4
284.484
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
5281
Ácido hexadecanoico
C18H36O2
MFCD00002752
stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
CHEBI:28842
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Stearic acid
196°C (384°F)
232°C (15mmHg)
5000g
C18H36O2
608585
stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Ácido hexadecanoico
5281
284.48
0.941
Odorless
67°C to 70°C
57-11-4
MFCD00002752
14,8804
Soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide,dimethyl formamide,carbon terachloride,toluene,chloroform,acetone and carbondisulfide. Insoluble in water.
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
284.484
CHEBI:28842
≥90%
Videos
SDS Documentos