Learn More
behr Labor-Technik™ Unidad de destilación de vapor con adición automática
Código de producto. p-7217111
Click to view available options
Tipo de producto:
Unidad de destilación de vapor S1
Unidad de destilación de vapor S4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10345072
Marca: behr Labor-Technik™ B00218025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las unidades de destilación Behr de la serie S son el complemento ideal para los sistemas de digestión Behr InKjel. Son idénticas en cuanto a construcción básica, pero difieren en términos de comodidad de funcionamiento y grado de automatización.
  • Seguridad y fiabilidad ejemplares
    • Carcasa de poliuretano resistente e insensible
      • Tiempo de destilación de aprox. 3 min por muestra
        • Límite de detección de 0,2 mg N
          • Tasa de recuperación del 99,5 %
            • Reproducibilidad de ±1 %
              • Capacidad de generación de vapor ajustable (10-100 %)
                • Funcionamiento fácil y guiado por menús con un único elemento operativo (funcionamiento con un solo botón Behr)
                  • Tiempo de reacción programable
                    • Tiempo de destilación programable
                      • interfaz USB
                        • Control del nivel de llenado del juego de cartuchos
                          • Práctico dispositivo de sujeción rápida
                            • Capacidad y velocidad de rendimiento
                              • Práctico y fácil de usar
                                • Seguridad y fiabilidad ejemplares
                                  • Carcasa de poliuretano resistente e insensible
                                    • Funcionamiento muy fácil y controlado por menús de las unidades programables a través de
                                      • un solo elemento operativo (funcionamiento con un solo botón Behr).
                                        • Navegación por los menús en el idioma de su país
Especificaciones
Tipo de producto Unidad de destilación de vapor S1
Amperaje 9 A
Vataje 1700 W
Fondo (métrico) 34,5 cm
Para utilizar con (equipo) Contenedor de suministro de cualquier tamaño
Altura (métrico) 70 cm
Incluye 1 programa
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 42 cm